Stampa…
2-(4-Formylphenyl)acetonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR53129-1G OR53129-250MG
APOSOR53129-1GEA 574 EUR
APOSOR53129-1G APOSOR53129-250MG
2-(4-Formylphenyl)acetonitrile 95%
2-(4-Formylphenyl)acetonitrile
Formula: C₉H₇NO
Peso molecolare: 145.158 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12756802
CAS Number: 55211-74-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III