Stampa…
6-Amino-2-ethyl-1,3-benzothiazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR53120-1G OR53120-250MG
APOSOR53120-1GEA 677 EUR
APOSOR53120-1G APOSOR53120-250MG
6-Amino-2-ethyl-1,3-benzothiazole
6-Amino-2-ethyl-1,3-benzothiazole
Formula: C₉H₁₀N₂S
Peso molecolare: 178,254 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10686567
CAS Number: 17142-81-3