Stampa…
Piperidine-2-carbonitrile hemioxalate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR53119-1G OR53119-5G
APOSOR53119-1GEA 321 EUR
APOSOR53119-1G APOSOR53119-5G
Piperidine-2-carbonitrile hemioxalate
Piperidine-2-carbonitrile hemioxalate
Formula: 2C₆H₁₀N₂·C₂H₂O₄
Peso molecolare: 310,349 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD26959050
CAS Number: 1523571-93-8