Stampa…
(Pyrimidin-2-yl)acetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR53117-1G OR53117-5G
APOSOR53117-1GEA 285 EUR
APOSOR53117-1G APOSOR53117-5G
(Pyrimidin-2-yl)acetonitrile
(Pyrimidin-2-yl)acetonitrile
Formula: C₆H₅N₃
Peso molecolare: 119,124 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09759105
CAS Number: 59566-45-9