Stampa…
2'-Chloro-4'-bromoacetophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(4-Bromo-2-chlorophenyl)ethanone, 1-(4-Bromo-2-chlorophenyl)ethan-1-one
OR53110-10G OR53110-25G OR53110-5G
APOSOR53110-10GEA 241 EUR
APOSOR53110-10G APOSOR53110-25G APOSOR53110-5G
2'-Chloro-4'-bromoacetophenone 97%
2'-Chloro-4'-bromoacetophenone
Formula: C₈H₆BrClO
Peso molecolare: 233,49 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07781036
CAS Number: 252561-81-2