Stampa…
2,6-Dibromo-4-tert-butylphenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,6-Dibromo-4-(tert-butyl)phenol
OR53102-5G OR53102-25G
APOSOR53102-5GEA 94.5 EUR
APOSOR53102-5G APOSOR53102-25G
2,6-Dibromo-4-tert-butylphenol
2,6-Dibromo-4-tert-butylphenol
Formula: C₁₀H₁₂Br₂O
Peso molecolare: 308,01 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00152389
CAS Number: 98-22-6