Stampa…
5-Bromo-2-hydroxyphenylacetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(5-Bromo-2-hydroxyphenyl)acetic acid
OR53099-1G OR53099-5G
APOSOR53099-1GEA 77.1 EUR
APOSOR53099-1G APOSOR53099-5G
5-Bromo-2-hydroxyphenylacetic acid
5-Bromo-2-hydroxyphenylacetic acid
Formula: C₈H₇BrO₃
Peso molecolare: 231,043 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16620636
CAS Number: 38692-72-7