Stampa…
4-Bromo-6-methylpyridazin-3(2H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR53091-1G OR53091-250MG
APOSOR53091-1GEA 29 EUR
APOSOR53091-1G APOSOR53091-250MG
4-Bromo-6-methylpyridazin-3(2H)-one
4-Bromo-6-methylpyridazin-3(2H)-one
Formula: C₅H₅BrN₂O
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09701342
CAS Number: 954240-46-1