Stampa…
1H-imidazole-2-boronic acid hydrochloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (1H-Imidazol-2-yl)boronic acid hydrochloride
OR53072-250MG OR53072-1G OR53072-500MG
APOSOR53072-250MGEA 306 EUR
APOSOR53072-250MG APOSOR53072-1G APOSOR53072-500MG
1H-imidazole-2-boronic acid hydrochloride 95+%
1H-imidazole-2-boronic acid hydrochloride
Formula: C₃H₅BN₂O₂·ClH
Peso molecolare: 148,356 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16251134
CAS Number: 1919022-57-3