Stampa…
4-Bromo-3-hydroxybenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR53056-100MG OR53056-250MG OR53056-1G
APOSOR53056-100MGEA 87.3 EUR
APOSOR53056-100MG APOSOR53056-250MG APOSOR53056-1G
4-Bromo-3-hydroxybenzonitrile 98%
4-Bromo-3-hydroxybenzonitrile
Formula: C₇H₄BrNO
Peso molecolare: 198,017 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16999194
CAS Number: 916213-60-0