Stampa…
2-Ethynylpyrazine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (Pyrazin-2-yl)acetylene, 2-Ethynyl-1,4-diazine
OR53022-1G OR53022-250MG OR53022-5G
APOSOR53022-1GEA 290 EUR
APOSOR53022-1G APOSOR53022-250MG APOSOR53022-5G
2-Ethynylpyrazine 98%
2-Ethynylpyrazine
Formula: C₆H₄N₂
Peso molecolare: 104,109 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD13189804
CAS Number: 153800-11-4