Stampa…
2-Ethynyl-5-methylpyrazine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Ethynyl-5-methyl-1,4-diazine, (5-Methylpyrazin-2-yl)acetylene
OR53019-100MG OR53019-1G OR53019-250MG
APOSOR53019-100MGEA 87.3 EUR
APOSOR53019-100MG APOSOR53019-1G APOSOR53019-250MG
2-Ethynyl-5-methylpyrazine 95+%
2-Ethynyl-5-methylpyrazine
Formula: C₇H₆N₂
Peso molecolare: 118,136 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22199322
CAS Number: 1207627-45-9