Stampa…
2-Ethynyl-3-methoxypyrazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Ethynyl-3-methoxy-1,4-diazine, (3-Methoxypyrazin-2-yl)acetylene
OR53016-1G OR53016-500MG OR53016-100MG
APOSOR53016-1GEA 527 EUR
APOSOR53016-1G APOSOR53016-500MG APOSOR53016-100MG
2-Ethynyl-3-methoxypyrazine
2-Ethynyl-3-methoxypyrazine
Formula: C₇H₆N₂O
Peso molecolare: 134,135 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD22199319
CAS Number: 1357945-86-8