Stampa…
2-Chloro-3-ethynylpyrazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-3-ethynyl-1,4-diazine, (3-Chloropyrazin-2-yl)acetylene
OR53015-100MG OR53015-500MG
APOSOR53015-100MGEA 65.5 EUR
APOSOR53015-100MG APOSOR53015-500MG
2-Chloro-3-ethynylpyrazine
2-Chloro-3-ethynylpyrazine
Formula: C₆H₃ClN₂
Peso molecolare: 138,554 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19689588
CAS Number: 1374115-59-9