Stampa…

6-Ethynylimidazo[1,2-a]pyrazine

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

Synonyms: (Imidazo[1,2-a]pyrazin-6-yl)acetylene

OR53013-1G OR53013-250MG
APOSOR53013-1GEA 0 EUR
APOSOR53013-1G APOSOR53013-250MG
6-Ethynylimidazo[1,2-a]pyrazine
6-Ethynylimidazo[1,2-a]pyrazine
Formula: C₈H₅N₃
Peso molecolare: 143,145 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD21647858
CAS Number: 1372096-41-7

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR