Stampa…
2-Chloro-6-ethynylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR53011-1G OR53011-250MG
APOSOR53011-1GEA 348 EUR
APOSOR53011-1G APOSOR53011-250MG
2-Chloro-6-ethynylpyridine
2-Chloro-6-ethynylpyridine
Formula: C₇H₄ClN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13189719
CAS Number: 914950-09-7