Stampa…
2-Ethynyl-5-methylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR53010-1G OR53010-250MG
APOSOR53010-1GEA 197 EUR
APOSOR53010-1G APOSOR53010-250MG
2-Ethynyl-5-methylpyridine
2-Ethynyl-5-methylpyridine
Formula: C₈H₇N
Punto di ebollizione: 97…99 °C (24 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD13175240
CAS Number: 30413-61-7