4-Ethynyl-2-methylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR53009-1G
OR53009-250MG
APOSOR53009-1GEA
473
EUR
APOSOR53009-1G
APOSOR53009-250MG
4-Ethynyl-2-methylpyridine
4-Ethynyl-2-methylpyridine
Formula:
C₈H₇N Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD13175243 CAS Number: 30413-56-0 |