2-Ethynyl-3-methylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR53007-1G
OR53007-250MG
APOSOR53007-1GEA
654
EUR
APOSOR53007-1G
APOSOR53007-250MG
2-Ethynyl-3-methylpyridine
2-Ethynyl-3-methylpyridine
Formula:
C₈H₇N Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD13175242 CAS Number: 30413-59-3 |