Stampa…
3-Ethynyl-5-methylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Ethynyl-3-picoline, (5-Methylpyridin-3-yl)acetylene
OR53005-1G OR53005-250MG OR53005-100MG
APOSOR53005-1GEA 252 EUR
APOSOR53005-1G APOSOR53005-250MG APOSOR53005-100MG
3-Ethynyl-5-methylpyridine
3-Ethynyl-5-methylpyridine
Formula: C₈H₇N
Peso molecolare: 117,148 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD13175246
CAS Number: 30413-53-7