Stampa…
5-Chloro-2-ethynylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR53004-1G OR53004-250MG
APOSOR53004-1GEA 219 EUR
APOSOR53004-1G APOSOR53004-250MG
5-Chloro-2-ethynylpyridine
5-Chloro-2-ethynylpyridine
Formula: C₇H₄ClN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13189715
CAS Number: 1196153-33-9