3-Oxa-2-thia-1-azaspiro[4.4]nonane 2,2-dioxide, N-BOC protected 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR52997-1G
OR52997-250MG
OR52997-5G
APOSOR52997-1GEA
553
EUR
APOSOR52997-1G
APOSOR52997-250MG
APOSOR52997-5G
3-Oxa-2-thia-1-azaspiro[4.4]nonane 2,2-dioxide, N-BOC protected 95%
3-Oxa-2-thia-1-azaspiro[4.4]nonane 2,2-dioxide, N-BOC protected
Formula:
C₁₁H₁₉NO₅S Peso molecolare: 277,337 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD31743878 CAS Number: 2306264-26-4 |