Stampa…
Methyl 4-chloro-3-sulphamoylbenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52995-1G OR52995-250MG OR52995-5G
APOSOR52995-1GEA 136 EUR
APOSOR52995-1G APOSOR52995-250MG APOSOR52995-5G
Methyl 4-chloro-3-sulphamoylbenzoate
Methyl 4-chloro-3-sulphamoylbenzoate
Formula: C₈H₈ClNO₄S
Peso molecolare: 249,671 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02676058
CAS Number: 1208-40-8