Stampa…
Methyl 4-bromo-3-sulphamoylbenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52994-1G OR52994-250MG OR52994-5G
APOSOR52994-1GEA 493 EUR
APOSOR52994-1G APOSOR52994-250MG APOSOR52994-5G
Methyl 4-bromo-3-sulphamoylbenzoate
Methyl 4-bromo-3-sulphamoylbenzoate
Formula: C₈H₈BrNO₄S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18205814
CAS Number: 74451-73-3