Stampa…
Methyl 3-bromo-4-sulphamoylbenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52993-1G OR52993-250MG
APOSOR52993-1GEA 632 EUR
APOSOR52993-1G APOSOR52993-250MG
Methyl 3-bromo-4-sulphamoylbenzoate
Methyl 3-bromo-4-sulphamoylbenzoate
Formula: C₈H₈BrNO₄S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21602570
CAS Number: 89978-60-9