Stampa…
Methyl 3-chloro-4-sulphamoylbenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52992-1G OR52992-250MG
APOSOR52992-1GEA 574 EUR
APOSOR52992-1G APOSOR52992-250MG
Methyl 3-chloro-4-sulphamoylbenzoate
Methyl 3-chloro-4-sulphamoylbenzoate
Formula: C₈H₈ClNO₄S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21602571
CAS Number: 1375473-97-4