Stampa…
3-Bromo-4-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52990-1G OR52990-250MG
APOSOR52990-1GEA 203 EUR
APOSOR52990-1G APOSOR52990-250MG
3-Bromo-4-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
3-Bromo-4-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
Formula: C₉H₁₀BrNO₄S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11131893
CAS Number: 1019384-91-8