4-Bromo-3-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR52989-1G
OR52989-250MG
APOSOR52989-1GEA
248
EUR
APOSOR52989-1G
APOSOR52989-250MG
4-Bromo-3-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
4-Bromo-3-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
Formula:
C₉H₁₀BrNO₄S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06353544 CAS Number: 473477-03-1 |