6-Oxa-5-thia-4-azaspiro[2.4]heptane 5,5-dioxide, N-BOC protected
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR52985-1G
OR52985-250MG
APOSOR52985-1GEA
433
EUR
APOSOR52985-1G
APOSOR52985-250MG
6-Oxa-5-thia-4-azaspiro[2.4]heptane 5,5-dioxide, N-BOC protected
6-Oxa-5-thia-4-azaspiro[2.4]heptane 5,5-dioxide, N-BOC protected
Formula:
C₉H₁₅NO₅S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD31925000 CAS Number: 2023006-14-4 |