Stampa…
6-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52982-1G OR52982-5G
APOSOR52982-1GEA 257 EUR
APOSOR52982-1G APOSOR52982-5G
6-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine 97%
6-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Formula: C₆H₅ClN₄
Peso molecolare: 168,584 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD20492485
CAS Number: 1352909-30-8