Stampa…
5-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52980-1G OR52980-250MG
APOSOR52980-1GEA 384 EUR
APOSOR52980-1G APOSOR52980-250MG
5-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
5-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Formula: C₆H₅ClN₄
Peso molecolare: 168,584 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD14706816
CAS Number: 1245643-75-7