5-Iodo-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR52974-1G
OR52974-250MG
APOSOR52974-1GEA
836
EUR
APOSOR52974-1G
APOSOR52974-250MG
5-Iodo-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine 95%
5-Iodo-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine
Formula:
C₈H₉IN₂ Peso molecolare: 260,075 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD22548134 CAS Number: 945600-06-6 |