2-(Methoxymethylidene)propanedinitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₅H₄N₂O Punto di fusione: 93…96 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07437817 CAS Number: 672-81-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |