Stampa…
S-Acetyl-L-glutathione
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N5-((R)-3-(Acetylthio)-1-((carboxymethyl)amino)-1-oxopropan-2-yl)-L-glutamine
OR52950-25G OR52950-5G
APOSOR52950-25GEA 285 EUR
APOSOR52950-25G APOSOR52950-5G
S-Acetyl-L-glutathione
S-Acetyl-L-glutathione
Formula: C₁₂H₁₉N₃O₇S
Peso molecolare: 349,36 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09952588
CAS Number: 3054-47-5