Stampa…
5-(5-Chlorosulphonyl-2-ethoxyphenyl)-1-methyl-3-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Ethoxy-3-(1-methyl-7-oxo-3-propyl-6,7-dihydro-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)benzene-1-sulphonyl chloride
OR52944-1G OR52944-5G
APOSOR52944-1GEA 139 EUR
APOSOR52944-1G APOSOR52944-5G
5-(5-Chlorosulphonyl-2-ethoxyphenyl)-1-methyl-3-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one 98%
5-(5-Chlorosulphonyl-2-ethoxyphenyl)-1-methyl-3-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one
Formula: C₁₇H₁₉ClN₄O₄S
Peso molecolare: 410,875 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09753597
CAS Number: 139756-22-2
UN: 3261
ADR: 8,III