Stampa…
2-Amino-5-chloro-N,3-dimethylbenzamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR52935-100MG OR52935-1G OR52935-250MG
APOSOR52935-100MGEA 212 EUR
APOSOR52935-100MG APOSOR52935-1G APOSOR52935-250MG
2-Amino-5-chloro-N,3-dimethylbenzamide 95%
2-Amino-5-chloro-N,3-dimethylbenzamide
Formula: C₉H₁₁ClN₂O
Peso molecolare: 198,649 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09030601
CAS Number: 890707-28-5