Stampa…
Methyl 2-bromo-3,5-dinitrobenzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR52919-1G OR52919-250MG OR52919-5G
APOSOR52919-1GEA 430 EUR
APOSOR52919-1G APOSOR52919-250MG APOSOR52919-5G
Methyl 2-bromo-3,5-dinitrobenzoate 95%
Methyl 2-bromo-3,5-dinitrobenzoate
Formula: C₈H₅BrN₂O₆
Peso molecolare: 305,039 g/mol
Punto di fusione: 106…108 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15466487
CAS Number: 36749-41-4