Stampa…
Methyl 2,3,5-triiodobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
OR52916-1G OR52916-5G
APOSOR52916-1GEA 111 EUR
APOSOR52916-1G APOSOR52916-5G
Methyl 2,3,5-triiodobenzoate
Methyl 2,3,5-triiodobenzoate
Formula: C₈H₅I₃O₂
Peso molecolare: 513,838 g/mol
Punto di ebollizione: 204…244 °C
Punto di fusione: 104…105 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00463862
CAS Number: 15396-41-5