Stampa…
Methyl 5-hydroxy-2-nitrobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
OR52915-1G OR52915-5G
APOSOR52915-1GEA 92.8 EUR
APOSOR52915-1G APOSOR52915-5G
Methyl 5-hydroxy-2-nitrobenzoate
Methyl 5-hydroxy-2-nitrobenzoate
Formula: C₈H₇NO₅
Punto di fusione: 100…115 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00100487
CAS Number: 59216-77-2