Stampa…
Methyl 2,4-dimethylbenzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR52899-25G OR52899-5G
APOSOR52899-25GEA 306 EUR
APOSOR52899-25G APOSOR52899-5G
Methyl 2,4-dimethylbenzoate 95%
Methyl 2,4-dimethylbenzoate
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Peso molecolare: 164,201 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06203654
CAS Number: 23617-71-2