Stampa…
3-Ethylsulphonylpyridine-2-sulphonamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Ethylsulphonyl)pyridine-2-sulphonamide
OR52893-1G OR52893-250MG
APOSOR52893-1GEA 619 EUR
APOSOR52893-1G APOSOR52893-250MG
3-Ethylsulphonylpyridine-2-sulphonamide 95%
3-Ethylsulphonylpyridine-2-sulphonamide
Formula: C₇H₁₀N₂O₄S₂
Peso molecolare: 250,295 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01758695
CAS Number: 117671-01-9