Stampa…
1,1-Dicyano-4-phenylbutadiene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5281-1G OR5281-250MG
APOSOR5281-1GEA 360 EUR
APOSOR5281-1G APOSOR5281-250MG
1,1-Dicyano-4-phenylbutadiene 98%
1,1-Dicyano-4-phenylbutadiene
Formula: C₁₂H₈N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01578804
CAS Number: 5439-39-4