Stampa…
2-Amino-6-hydroxybenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR52787-1G OR52787-250MG
APOSOR52787-1GEA 382 EUR
APOSOR52787-1G APOSOR52787-250MG
2-Amino-6-hydroxybenzoic acid 97%
2-Amino-6-hydroxybenzoic acid
Formula: C₇H₇NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16999405
CAS Number: 567-62-4