Stampa…
4-Acetyl-3-bromopyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(3-Bromopyridin-4-yl)ethanone
OR52784-1G OR52784-250MG OR52784-5G
APOSOR52784-1GEA 234 EUR
APOSOR52784-1G APOSOR52784-250MG APOSOR52784-5G
4-Acetyl-3-bromopyridine 97%
4-Acetyl-3-bromopyridine
Formula: C₇H₆BrNO
Peso molecolare: 200,033 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00128861
CAS Number: 111043-06-2