Stampa…
4-Piperazin-1-ylpyridin-3-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR52775-1G OR52775-250MG
APOSOR52775-1GEA 1040 EUR
APOSOR52775-1G APOSOR52775-250MG
4-Piperazin-1-ylpyridin-3-amine 95%
4-Piperazin-1-ylpyridin-3-amine
Formula: C₉H₁₄N₄
Peso molecolare: 178,234 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01704039
CAS Number: 78069-95-1