Stampa…
6-Piperazin-1-ylpyridin-3-amine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR52773-1G OR52773-250MG
APOSOR52773-1GEA 684 EUR
APOSOR52773-1G APOSOR52773-250MG
6-Piperazin-1-ylpyridin-3-amine 98%
6-Piperazin-1-ylpyridin-3-amine
Formula: C₉H₁₄N₄
Peso molecolare: 178,234 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09882449
CAS Number: 119285-06-2