Stampa…
4-(1-Piperidyl)pyridin-3-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR52772-1G OR52772-250MG
APOSOR52772-1GEA 764 EUR
APOSOR52772-1G APOSOR52772-250MG
4-(1-Piperidyl)pyridin-3-amine 95%
4-(1-Piperidyl)pyridin-3-amine
Formula: C₁₀H₁₅N₃
Peso molecolare: 177,246 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10691294
CAS Number: 52311-36-1