Stampa…
3-(1-Piperidyl)pyridin-2-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR52769-100MG OR52769-250MG
APOSOR52769-100MGEA 466 EUR
APOSOR52769-100MG APOSOR52769-250MG
3-(1-Piperidyl)pyridin-2-amine 95%
3-(1-Piperidyl)pyridin-2-amine
Formula: C₁₀H₁₅N₃
Peso molecolare: 177,246 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20727598
CAS Number: 1286273-41-3