Stampa…
2-(1-Piperidyl)pyridin-4-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR52767-1G OR52767-250MG
APOSOR52767-1GEA 742 EUR
APOSOR52767-1G APOSOR52767-250MG
2-(1-Piperidyl)pyridin-4-amine 95%
2-(1-Piperidyl)pyridin-4-amine
Formula: C₁₀H₁₅N₃
Peso molecolare: 177,246 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03268586
CAS Number: 35980-78-0