Stampa…
3-Piperazin-1-ylaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR52765-1G OR52765-250MG
APOSOR52765-1GEA 684 EUR
APOSOR52765-1G APOSOR52765-250MG
3-Piperazin-1-ylaniline 98%
3-Piperazin-1-ylaniline
Formula: C₁₀H₁₅N₃
Peso molecolare: 177,246 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03444414
CAS Number: 125422-03-9